Stampa…
5-Amino-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25336.06EA 277 CHF
B25336.06
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006243
CAS Number: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
Mehr About VWR