Stampa…
3-Amino-2-chloropyridine
Fornitore: Molekula
MOLE17439999-25GEA 0 CHF
MOLE17439999-25G
3-Amino-2-chloropyridine
3-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006238
CAS Number: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9
Mehr About VWR