Stampa…
2-Amino-5-chloropyridine
Fornitore: Molekula
MOLEM30116604EA 0 CHF
MOLEM30116604
2-Amino-5-chloropyridine
2-Amino-5-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 129…131 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006324
CAS Number: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Mehr About VWR