4-Amino-3-bromopyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO360620050EA
233
CHF
ACRO360620050
MAYBAC36062.10
MAYBAC36062.1
ACRO360620010
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Formula:
C₅H₅BrN₂ Peso molecolare: 173,01 g/mol Punto di fusione: 67…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02068297 CAS Number: 13534-98-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
GC | ≥97.5 % |