Stampa…
4-Bromo-2-fluoropyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27657.06EA 671 CHF
H27657.06
4-Bromo-2-fluoropyridine 95%
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112504
CAS Number: 128071-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR