Stampa…
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine 95%
Pericolo
H27063.03EA 327 CHF
H27063.03 H27063.MD
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine 95%
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Br₂FN
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037460
CAS Number: 137718-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR