Stampa…
Maleic hydrazide
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14730000EA 68.9 CHF
EHERC14730000
Maleic hydrazide
Maleic hydrazide
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006665
CAS Number: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Merck Index: 13,05728
Mehr About VWR