Stampa…
Pirene
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-177REA 435 CHF
PROOBCR-177R
Pirene
Pirene
Formula: C₁₆H₁₀
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Punto di ebollizione: 404 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…150 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 200…220 °C
MDL Number: MFCD00004136
CAS Number: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
Merck Index: 12,08147
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/75/2298475.jpg
Mehr About VWR