1-Methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO373540100EA
86.6
CHF
ACRO373540100
ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₆N₂ Peso molecolare: 82,11 g/mol Punto di ebollizione: 127 °C (760 mmHg) Densità: 0,993 g/cm³ Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144943 CAS Number: 930-36-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |