Stampa…
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM47807175EA 0 CHF
MOLEM47807175
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,2 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa)
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006146
CAS Number: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2
Mehr About VWR