Stampa…
2,3,5-Trimethylpyrazine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14870.09EA 75.3 CHF
A14870.09 A14870.18 A14870.30
2,3,5-Trimethylpyrazine ≥99%
2,3,5-Trimethylpyrazine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 171…172 °C
Densità: 0,979
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006145
CAS Number: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Mehr About VWR