Stampa…
2-Chloropyrazine
Fornitore: Molekula
MOLEM87212357EA 0 CHF
MOLEM87212357
2-Chloropyrazine
2-Chloropyrazine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa)
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006124
CAS Number: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Mehr About VWR