Stampa…
Pentifylline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L13597.MDEA 75.3 CHF
L13597.MD
Pentifylline ≥98%
Pentifylline
Formula: C₁₃H₂₀N₄O₂
Peso molecolare: 264,33 g/mol
Punto di fusione: 80…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041424
CAS Number: 1028-33-7
EINECS: 213-842-0
Mehr About VWR