Caffeina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A10431.0BEA
233
CHF
A10431.0B
A10431.22
A10431.30
Caffeina ≥99%
Caffeina
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Formula:
C₈H₁₀N₄O₂ Peso molecolare: 194,19 g/mol Punto di fusione: 234…236 °C Densità: 1,230 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS Number: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01636 |