1-Methylxanthine
Fornitore: Molekula
MOLEM62653874EA
0
CHF
MOLEM62653874
1-Methylxanthine
1-Methylxanthine
Formula:
C₆H₆N₄O₂ Peso molecolare: 166,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005561 CAS Number: 6136-37-4 EINECS: 228-108-5 |