Stampa…
Xanthine
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM61668637EA 0 CHF
MOLEM61668637
Xanthine
Xanthine
Formula: C₅H₄N₄O₂
Peso molecolare: 152,11 g/mol
MDL Number: MFCD00078453
CAS Number: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193
Mehr About VWR