Hypoxanthine 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO122010050EA
30.7
CHF
ACRO122010050
ACRO122011000
ACRO122010250
Hypoxanthine 99.5%
Hypoxanthine
Formula:
C₅H₄N₄O Peso molecolare: 136,11 g/mol Punto di fusione: >250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005725 CAS Number: 68-94-0 EINECS: 200-697-3 Merck Index: 13,04895 |
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥99.4 % |