Stampa…
Guanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12024.36EA 759 CHF
A12024.36 A12024.14 A12024.22
Guanine ≥98%
Guanine
Formula: C₅H₅N₅O
Peso molecolare: 151,13 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00071533
CAS Number: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580
Mehr About VWR