Stampa…
Adenina
Fornitore: Molekula
Pericolo
MOLEM84081419EA 0 CHF
MOLEM84081419
Adenina
Adenina
Formula: C₅H₅N₅
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Densità: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041790
CAS Number: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Mehr About VWR