Phenazine
Fornitore: Molekula
MOLE10138748-25GEA
0
CHF
MOLE10138748-25G
Phenazine
Phenazine
Formula:
C₁₂H₈N₂ Peso molecolare: 180,21 g/mol Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172…174 °C Densità: 1,26 g/cm³ (22 °C) |
MDL Number:
MFCD00005023 CAS Number: 92-82-0 EINECS: 202-193-9 Merck Index: 12,07359 |