Stampa…
Phenazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20973.0005EA 90 CHF
8.20973.0005 8.20973.9999
Phenazine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Phenazine
Formula: C₁₂H₈N₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…174 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00005023
CAS Number: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 173 - 175 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Dibenzopyrazine
Hill Formula C12H8N2
Learn more
About VWR
Mehr About VWR