Stampa…
Phenazine
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20921500EA 72.3 CHF
EHERC20921500
Phenazine
Phenazine
Formula: C₁₂H₈N₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…174 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00005023
CAS Number: 92-82-0
EINECS: 202-193-9
Merck Index: 12,07359
Mehr About VWR