(±)-γ-Decalactone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A19732.14EA
103
CHF
A19732.14
A19732.06
A19732.22
(±)-γ-Decalactone ≥98%
(±)-γ-Decalactone
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Peso molecolare: 170,25 g/mol Punto di ebollizione: 150…153 °C (15 mmHg) Densità: 0,948 Flash Pt: 146 °C (294 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005404 CAS Number: 706-14-9 EINECS: 211-892-8 |