Ferro (II) solfuro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
14024.09EA
156
CHF
14024.09
14024.18
14024.03
Ferro (II) solfuro ≥99.9% (metals basis)
Ferro (II) solfuro
Formula:
FeS Peso molecolare: 87,91 g/mol Punto di fusione: 1195 °C Densità: 4,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011013 CAS Number: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,04106 |