Cobalto(II)idrossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12524.A3EA
1360
CHF
12524.A3
12524.36
12524.22
Cobalto(II)idrossido ≥99.9% (metals basis)
Cobalto(II)idrossido
Formula:
H₂CoO₂ Peso molecolare: 92,95 g/mol Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 3,597 g/cm³ (15 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016015 CAS Number: 21041-93-0 EINECS: 244-166-4 Merck Index: 13,02467 |