Stampa…
Ferro (II,III) ossido ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12374.A7EA 250 CHF
12374.A7 12374.C4 12374.A1
Ferro (II,III) ossido ≥97%
Ferro (II,III) ossido
Formula: Fe₃O₄
Peso molecolare: 231,54 g/mol
Punto di fusione: 1538 °C
Densità: 5,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011010
CAS Number: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087
Mehr About VWR