Cobalto ossido ≥99.7%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
40184.36EA
753
CHF
40184.36
40184.A4
40184.14
40184.22
Cobalto ossido ≥99.7%
Cobalto ossido
Enamels, semiconductors, grinding wheels
Formula:
Co₃O₄ Peso molecolare: 240,8 g/mol Punto di fusione: 900 °C (dec.) Densità: 6,11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010939 CAS Number: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 ADR: 9,III Merck Index: 13,02454 |