Stampa…

Manganese (II) solfato

Fornitore: USP

Attenzione

Synonyms: Solfato di manganese

1375149.EA 449 CHF
1375149.
Manganese (II) solfato
Manganese (II) solfato
Formula: MnO₄S
Peso molecolare: 151 g/mol
Punto di fusione: 700…720 °C
Densità: 3,25 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 7785-87-7
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05782

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR