Stampa…

Niobio (V) ossido ≥99.5%

Attenzione

11365.36EA 732 CHF
11365.36 11365.A3 11365.22
Niobio (V) ossido ≥99.5%
Niobio (V) ossido

As an intermediate and in electronics

Formula: Nb₂O₅
Peso molecolare: 265,81 g/mol
Punto di fusione: 1520 °C
Densità: 4,6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011128
CAS Number: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR