Titanio (IV) ossido ≥99.9%, high surface area
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
40458.09EA
757
CHF
40458.09
40458.04
Titanio (IV) ossido ≥99.9%, high surface area
Titanio (IV) ossido
Photocatalyst, catalyst, catalyst support
Formula:
TiO₂ Peso molecolare: 79,88 g/mol Punto di ebollizione: 2500…3000 °C Punto di fusione: 1830…1850 °C Densità: 4,26 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |