Mercurio (II) ioduro, rosso ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04428.0250EA
355
CHF
1.04428.0250
1.04428.0050
1.04428.9999
Mercurio (II) ioduro, rosso ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Mercurio (II) ioduro
Formula:
HgI₂ Peso molecolare: 454,4 g/mol Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 259 °C Densità: 6,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS Number: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,05932 |
Assay (argentometric, dried sust.) | ≥ 99.0 % |
Solubility in Potassium iodide | passes test |
Soluble mercury salts (as Hg) | ≤ 0.05 % |
Foreign heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
Mercury (I) (as Hg) | ≤ 0.1 % |
Substances not reducing by formic acid | ≤ 0.02 % |
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur |