Stampa…
Zinco cianuro 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO368072500EA 68.5 CHF
ACRO368072500 ACRO368070050 ACRO368070010
Zinco cianuro 98%, puro
Zinco cianuro
Formula: C₂N₂Zn
Peso molecolare: 117,43 g/mol
Punto di fusione: 800 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011292
CAS Number: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,10264
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR