Mercurio (II) cloruro, fine crystals, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04417.1000EA
668
CHF
1.04417.9999
1.04417.1000
1.04417.0100
Mercurio (II) cloruro, fine crystals, EMPLURA®, Supelco®
Mercurio (II) cloruro
Formula:
HgCl₂ Peso molecolare: 271,5 g/mol Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 273 °C Densità: 5,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011041 CAS Number: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05901 |
Assay (complexometric; calculated on dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Acidity or alkalinity | passes test |
Mercury(I)-chloride | passes test |
Loss on drying | ≤ 1.0 % |