Dicloruro di dimercurio ≥99.5% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
230405-100GEA
204.66
CHF
230405-100G
Dicloruro di dimercurio ≥99.5% ACS, Fluka™
Dicloruro di dimercurio
Formula:
Cl₂Hg₂ Peso molecolare: 472,09 g/mol Punto di fusione: 400 °C (Sublimation point) Densità: 7,15 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011043 CAS Number: 10112-91-1 EINECS: 233-307-5 UN: 2025 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05951 |
Risultati del test di specificazione
Assay | min. 99.5 % |
Assay | Min. 99.5 % |
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* | Max. 0.02 % |
Mercury(II) (as HgCl₂) | Max. 0.01 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...