Copper(I) thiocyanate ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
40220.18EA
92.3
CHF
40220.18
40220.30
Copper(I) thiocyanate ≥96%
Copper(I) thiocyanate
Formula:
CCuNS Peso molecolare: 121,63 g/mol Punto di fusione: 1084 °C Densità: 2,84 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010980 CAS Number: 1111-67-7 EINECS: 214-183-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02699 |