Rame (II) ossido, Technipur®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ossido di rame (II)
1.02769.1000EA
1480
CHF
1.02769.1000
Rame (II) ossido, Technipur®
Rame (II) ossido
Formula:
CuO Peso molecolare: 79,55 g/mol Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1326 °C Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010979 CAS Number: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |