Stampa…
Rame (I) cianuro, bianco ≥98.5%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
23107.367EA 0 CHF
23107.367
Rame (I) cianuro, bianco ≥98.5%, TECHNICAL
Rame (I) cianuro
Formula: CCuN
Peso molecolare: 89,56 g/mol
Punto di fusione: 474 °C
Densità: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010975
CAS Number: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Visualizza i codici
Assay Min. 98.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR