Rame (I) bromuro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
40752.06EA
582
CHF
40752.06
40752.03
Rame (I) bromuro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Rame (I) bromuro
Formula:
BrCu Peso molecolare: 143,45 g/mol Punto di ebollizione: 1345 °C Punto di fusione: 492 °C Densità: 4,98 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS Number: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 ADR: 9,III Merck Index: 13,02689 |