Stampa…
2,6-Dihydroxynaphthalene
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM45946669EA 0 CHF
MOLEM45946669
2,6-Dihydroxynaphthalene
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004082
CAS Number: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
Mehr About VWR