Stampa…
2,3-Dihydroxynaphthalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14578.0050EA 84.9 CHF
8.14578.0050 8.14578.9999
2,3-Dihydroxynaphthalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…152 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004073
CAS Number: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Visualizza i codici
Solubility 4 g/l (35 °C)
Melting Point 161 - 164 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.8 hPa (149 °C)
Flash Point 175 °C
pH 6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR