Stampa…
Lanthanum(III) hydroxide ≥99.95% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43123.18EA 133 CHF
43123.18 43123.30
Lanthanum(III) hydroxide ≥99.95% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) hydroxide
Formula: H₃LaO₃
Peso molecolare: 189,93 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Densità: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016160
CAS Number: 14507-19-8
EINECS: 238-510-2
UN: 3262
ADR: 8,III
Mehr About VWR