Neodimio (III) ossido ≥99%, REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
40252.36EA
725
CHF
40252.36
40252.14
40252.22
40252.PG
Neodimio (III) ossido ≥99%, REacton®
Neodimio (III) ossido
ceramic capacitors, Colouring glass, carbon arc-light electrodes, Colour TV tubes, dehydrogenation catalyst
Formula:
Nd₂O₃ Peso molecolare: 336,48 g/mol Punto di ebollizione: 3760 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2272 °C Densità: 7,24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011134 CAS Number: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,06450 |