Stampa…
Erbio (III) ossido ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
44668.18EA 406 CHF
44668.18 44668.09
Erbio (III) ossido ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Erbio (III) ossido
Formula: Er₂O₃
Peso molecolare: 382,52 g/mol
Punto di fusione: 2400 °C
Densità: 8,64
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010991
CAS Number: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Mehr About VWR