Stampa…
Cerio (IV) ossido 2oz (57g) polishing compound
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39802.LAEA 153 CHF
39802.LA
Cerio (IV) ossido 2oz (57g) polishing compound
Cerio (IV) ossido
Polishing compound for IR crystal windows
Formula: CeO₂
Peso molecolare: 172,11 g/mol
Punto di ebollizione: 3468 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2000 °C
Densità: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010933
CAS Number: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Mehr About VWR