Thulium(III) iodide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
42094.03EA
244
CHF
42094.03
42094.06
Thulium(III) iodide ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Thulium(III) iodide
Formula:
I₃Tm Peso molecolare: 549,65 g/mol Punto di ebollizione: 1260 °C Punto di fusione: 1015 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00050141 CAS Number: 13813-43-9 EINECS: 237-472-4 |