Stampa…
Ytterbium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Pericolo
41423.09EA 191 CHF
41423.09 41423.18
Ytterbium(III) fluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) fluoride
For vacuum deposition
Formula: F₃Yb
Peso molecolare: 230,04 g/mol
Punto di ebollizione: 2227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1157 °C
Densità: 8,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049615
CAS Number: 13760-80-0
EINECS: 237-354-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR