Stampa…
Neodymium trifluoride, Patinal®
Fornitore: Merck
1.06739.0100EA 1030 CHF
1.06739.0100
Neodymium trifluoride, Patinal®
Neodymium trifluoride
Formula: F₃Nd
Peso molecolare: 201,24 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 6,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011135
CAS Number: 13709-42-7
EINECS: 237-253-3
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR