Stampa…
Dysprosium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41409.18EA 960 CHF
41409.18 41409.09
Dysprosium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium trifluoride
For vacuum deposition
Formula: DyF₃
Peso molecolare: 219,5 g/mol
Punto di ebollizione: 2200 °C
Punto di fusione: 1360 °C
Densità: 7,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016071
CAS Number: 13569-80-7
EINECS: 236-992-9
Mehr About VWR