Stampa…
Gadolinium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41412.18EA 618 CHF
41412.18 41412.09
Gadolinium trifluoride, anidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium trifluoride
For vacuum deposition
Formula: F₃Gd
Peso molecolare: 214,25 g/mol
Punto di fusione: 1231 °C
Densità: 7,1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016113
CAS Number: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR