Gadolinium trichloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
35736.14EA
1270
CHF
35736.14
35736.06
Gadolinium trichloride, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium trichloride
Formula:
Cl₃Gd Peso molecolare: 263,61 g/mol Punto di fusione: 609 °C Densità: 4,52 g/cm³ (0 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011024 CAS Number: 10138-52-0 EINECS: 233-386-6 |